Läs mer
Borer Chemie™ deconex 41 LAB KLART
Beskrivning
- Acid rinsing agent for automated use
- Extremely economical, typical concentration 1 mL/L
- Phosphate-free
- Accelerates the drying of the cleaned items
- Provides a beautiful shine
- Technical support by the manufacturer
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Liquid |
| pH | ∼2.6 (1% Solution) |
| Sammansättning | Organic acids, surfactants |
| Koncentration | Concentrate |
| Behållartyp | Canister |
| Innehåll och lagring | 5°C to 25°C |
| Kvantitet | 1 x 25 kg |
| Volym (engelska) | 6.1 gal. |
| Volym (metrisk) | 23 L |
| Vikt (engelska) | 55.1 lb. |
| Visa mer |