Läs mer
Borer Chemie™ deconex 41 LAB KLART
Beskrivning
- Surt sköljmedel för automatiserad användning
- Extremt ekonomiskt, typisk koncentration 1 mL/L
- Fosfatfri
- Påskyndar torkning av de rengjorda föremålen
- Ger en vacker glans
- Teknisk support från tillverkaren
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| pH | ∼2,6 (1 % lösning) |
| Sammansättning | Organiska syror, ytaktiva ämnen |
| Koncentration | Koncentrera |
| Behållartyp | Kanister |
| Innehåll och lagring | 5 °C till 25 °C |
| Kvantitet | 1 x 5 kg |
| Volym (engelska) | 1,2 gal. |
| Volym (metrisk) | 4.6 L |
| Vikt (engelska) | 11 lb. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- deconex 41 LAB CLEAR
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide