Beskrivning
MW 279,25 Da, renhet >98%. Nukleosidanalog. Selektiv, reversibel icke-konkurrerande GMP syntetashämmare. Minskar intracellulära GDP- och GTP-nivåer. Inducerar sporulation. Visar antitumöreffekter.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 mg |
| Regulatorisk status | RUO |