Läs mer
Decoyinine, MedChemExpress
Beskrivning
Decoyinine is a selective inhibitor of GMP synthetase (GMPS).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Decoyinine |
| CAS | 2004-04-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H13N5O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Angustmycin A |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (179.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | C=C(O1)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@]1(CO)N2C=NC3=C(N)N=CN=C32 |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.25 |
| Visa mer |