Läs mer
Decursin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Decursin |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20O5/c1-11(2)7-18(21)23-16-9-13-8-12-5-6-17(20)22-14(12)10-15(13)24-19(16,3)4/h5-8,10,16H,9H2,1-4H3/t16-/m0/s1 |
| Formel vikt | 328.1311 |