Läs mer
Decylalkohol, 98+%
Produktkod. 10712591 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10712591 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10317920 1 L Glasflaska 1 L
10433445 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10712591 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 165760025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00 SEK
    1138.65 SEK / 2.5 L
    Save 161.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 112-30-1 | C10H22O | 158,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-30-1
Molekylformel C10H22O
Molekylvikt (g/mol) 158.28
MDL-nummer MFCD00004747
InChI-nyckel MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decanol, decyl alcohol, decanol, n-decyl alcohol, n-decanol, capric alcohol, nonylcarbinol, antak, caprinic alcohol, royaltac
PubChem CID 8174
ChEBI CHEBI:28903
IUPAC-namn dekan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decyl alcohol
Smältpunkt 6 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8290g/mL, 0.829
Kokpunkt 220 °C till 240 °C
Flampunkt 82 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)9OH
Brytningsindex 1,4360 till 1,438
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 01, 425
Merck Index 15, 2858
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: löslig i aceton, bensen, klorogorm, löslig i alkohol, eter, mineralolja, propylen, olöslig i glycerinvatten (233 °C)
Viskositet 14,1 mPa (20 °C)
Formel vikt 158.28
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Decyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.