Läs mer
Decylaldehyd, 95 %
Produktkod. 10051820 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10051820 100 mL Glasflaska 100ml
15169193 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10051820 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 154971000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 112-31-2 | C10H20O | 156,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-31-2
Molekylformel C10H20O
Molekylvikt (g/mol) 156.27
MDL-nummer MFCD00007031
InChI-nyckel KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym decyl aldehyde, capraldehyde, caprinaldehyde, decanaldehyde, n-decyl aldehyde, capric aldehyde, 1-decanal, n-decanal, n-decaldehyde, 1-decyl aldehyde
PubChem CID 8175
ChEBI CHEBI:31457
IUPAC-namn dekanal
LEDER CCCCCCCCCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decyl aldehyde
Namnnotering 95%
Smältpunkt 7,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8300g/mL, 0.83
Kokpunkt 207,0 °C till 209,0 °C
Flampunkt 85 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)8CHO
Brytningsindex 1,4270 till 1,4300
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01,711
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: löslig i 80% alkohol, olöslig i glycerol.
Formel vikt 156.27
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Decyl aldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.