Läs mer
Decyl beta-D-glukopyranosid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15417779
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15417779 1 g 1g
15427779 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15417779 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66423.03
Request Bulk or Custom Format
Nonjoniskt tvättmedel som används för att solubilisera membranproteiner och vid utveckling av sockerbaserade ytaktiva lösningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Nonjoniskt tvättmedel som används för att solubilisera membranproteiner och vid utveckling av sockerbaserade ytaktiva lösningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58846-77-8
Molekylformel C16H32O6
Molekylvikt (g/mol) 320.426
MDL-nummer MFCD00063297
InChI-nyckel JDRSMPFHFNXQRB-IBEHDNSVSA-N
Synonym decyl beta-d-glucopyranoside, n-decyl-b-d-glucopyranoside, decyl-beta-d-glucopyranoside, n-decyl-beta-d-glucopyranoside, unii-z17h97ea6y, n-decyl glucoside, decyl beta-d-glucoside, triton x 190, 28-deacetylsendanin, beta-d-glucoside, decyl
PubChem CID 62142
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-dekoxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER CCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decyl beta-D-glucopyranoside
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 85089
Löslighetsinformation Soluble in methanol
Formel vikt 320.42
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.