Läs mer
Decyl Beta-D-glucopyranosid, TRC
Produktkod. 30369185
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30369185 250 mg
1 options
Produktkod. 30369185 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD525518250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decyl Beta-D-Glucopyranoside
CAS 58846-77-8
Molekylformel C16 H32 O6
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-O-Decyl-β-D-glucopyranoside, AG 10, AG 10 (carbohydrate), APG 10, Decyl Glucoside, Decyl β-D-glucoside, Decyl β-glucopyranoside, Decyl β-glucoside, Oramix NS 10, Plantacare 818, Plantaren PS 100, Plantaren W 2000, n-Decyl β-D-glucopyranoside, n-Decyl-β-glucoside
InChI formel InChI=1S/C16H32O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-21-16-15(20)14(19)13(18)12(11-17)22-16/h12-20H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
LEDER CCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-decoxy-6-(hydroxymetyl)oxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 320.422
Formel vikt 320.22