Läs mer
Decyl beta-D-maltopyranoside, 97+%
Produktkod. 15428089
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428089 500 mg 500mg
15408089 1 g 1g
15418089 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15428089 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66644.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82494-09-5 | C22H42O11 | 482.567 g/mol
Decyl beta-D-maltopyranosid används i en studie för att bedömaα -helixmembranproteinkristallisation. Det har också använts i en studie för att undersöka enantiomerseparation av läkemedel genom micellär elektrokinetisk kromatografi. Det hjälper till att solubilisera det aktiva cytokromoxidaset från mitokondrier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Decyl beta-D-maltopyranosid används i en studie för att bedömaα -helixmembranproteinkristallisation. Det har också använts i en studie för att undersöka enantiomerseparation av läkemedel genom micellär elektrokinetisk kromatografi. Det hjälper till att solubilisera det aktiva cytokromoxidaset från mitokondrier.
Löslighet Löslig
i metanol vid 50mg/ml
Anmärkningar
°Förvara vid -20 C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82494-09-5
Molekylformel C22H42O11
Molekylvikt (g/mol) 482.567
MDL-nummer MFCD00061624
InChI-nyckel WOQQAWHSKSSAGF-WXFJLFHKSA-N
Synonym decyl beta-d-maltopyranoside, decyl 4-o-a-d-glucopyranosyl-b-d-glucopyranoside, n-decyl-b-d-maltoside, decyl-, a-d-maltoside, decyl-beta-d-maltopyranoside, n-decyl beta-d-maltopyranoside, decyl 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-beta-d-glucopyranoside, decyl alpha-d-glucopyranosyl-1->4-beta-d-glucopyranoside, n-decyl-beta-d-maltopyranoside, decyl b-d-maltopyranoside
PubChem CID 5288728
ChEBI CHEBI:67097
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-dekoxi-4,5-dihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER CCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decyl beta-D-maltopyranoside
Färg Vitt
Kvantitet 500 mg
Beilstein 4923334
Löslighetsinformation Soluble in methanol at 50mg/ml
Formel vikt 482.56
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.