Läs mer
Decyldecanat, 98 %
Produktkod. 15525946 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15525946 25 mL 25ml
15535946 100 mL 100ml
15545946 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15525946 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 457110250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1654-86-0 | C20H40O2 | 312,54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1654-86-0
Molekylformel C20H40O2
Molekylvikt (g/mol) 312.54
InChI-nyckel XAKXZZPEUKNHMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym decanoic acid, decyl ester, decanoic acid decyl ester, unii-b88b7acl5l, b88b7acl5l, n-capric acid n-decyl ester, capryl caprate, acmc-209dsk, decanoic acid, decylester
PubChem CID 74247
IUPAC-namn decyl dekanoat
LEDER CCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decyl decanoate
Densitet 0.8590g/mL, 0.859
Kokpunkt 174.0°C (2.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Linjär formel CH3(CH2)8CO2(CH2)9CH3
Kvantitet 25 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vikt 312.54
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.