Läs mer
Decyl Hexyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Decyl Hexyl Phthalate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-10-11-12-16-20-28-24(26)22-18-14-13-17-21(22)23(25)27-19-15-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 390.277 |
| Procent renhet | >95% |