Läs mer
Decyl Methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Decyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 190852-38-1 |
| Molekylformel | C11 H24 O2 S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methanesulfonothioic acid, S-decyl ester, Decyl Methanethiosulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24O2S2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-15(2,12)13/h3-11H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-methylsulfonylsulfanyldecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.44 |
| Formel vikt | 252.1218 |