Läs mer
Decyl Methyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Decyl Methyl Ether |
| CAS | 7289-52-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C11 H24 O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-Methoxydecane, Methyl Decyl Ether, Methyl n-Decyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-2/h3-11H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCOC |
| IUPAC-namn | 1-methoxydecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.31 |
| Visa mer |