missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Decyl Octyl Phthalate, TRC

Produktkod. 30134722
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134722 500 mg
17943225 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134722 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD228460500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 119-07-3
Molekylformel C26H42O4
Molekylvikt (g/mol) 418.61
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-decyl 2-octyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, decyl octyl ester (9CI), Phthalic acid, decyl octyl ester (6CI,7CI,8CI), Decyl octyl phthalate, Dinopol 235, Octyl decyl phthalate, Polycizer 532, Polycizer 562, Staflex 500, n-Decyl n-octyl phthalate, n-Octyl n-decyl phthalate, Phthalic acid, octyldecyl ester
IUPAC-namn 2-O-decyl 1-O-octyl benzene-1,2-dicarboxylate
LEDER CCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phthalic acid, octyldecyl ester
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C26H42O4/c1-3-5-7-9-11-12-14-18-22-30-26(28)24-20-16-15-19-23(24)25(27)29-21-17-13-10-8-6-4-2/h15-16,19-20H,3-14,17-18,21-22H2,1-2H3
Formel vikt 418.308
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.