Läs mer
Decylnatriumsulfat, HPLC-klass
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10400841 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10400841 5 g Glasflaska 5g
10420841 25 g Glasflaska 25g
10723734 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10400841 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 406220050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142-87-0 | C10H19Na·H2SO4 | 260,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för jonparkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-87-0
MDL-nummer MFCD00041881
InChI-nyckel XZTJQQLJJCXOLP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium decyl sulfate, sodium n-decyl sulfate, decyl sodium sulfate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt, sodium decyl sulphate, unii-al92m833sy, n-decyl sodium sulfate, sodium n-decylsulphate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt 1:1, sulfuric acid, decyl ester, sodium salt
PubChem CID 23665771
IUPAC-namn natrium;decylsulfat
LEDER CCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decyl sodium sulfate
Abs. (0.005M in water) (1 cm cell), (0.005 M in water) (1 cm cell) at 0nm, 0.01 max. at 254nm, 0.01 max. at 280nm, 0.05 max. at 220nm, 0.1 max. at 200nm
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H21NaO4S
Linjär formel CH3(CH2)9OSO3Na
Kvantitet 5 g
Molekylvikt (g/mol) 260.324
Formel vikt 260.32
Procent renhet ≥98.5% (titrimetric) (on dry substance)
Kvalitet HPLC
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Decyl sodium sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.