Läs mer
Decyltrimethylammonium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Decyltrimethylammonium Chloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H30N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(2,3)4;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 235.2067 |