Läs mer
Novus Biologicals™ DEDD2 Antibody Blocking Peptide
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 162989 |
| Art | Human |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| För användning med (applikation) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-56137 |
| Gene Alias | death effector domain containing 2, death effector domain-containing DNA binding protein 2, DED-containing protein FLAME-3, DNA-binding death effector domain-containing protein 2, FADD-like apoptotic molecule 3, FLAME3, FLAME-3 |
| Gensymbol | DEDD2 |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Forskningskategori | Apoptosis, Cell Biology |
| Förvaringsbuffert | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |