Läs mer
Dediaminosulfonyl Hydroxymethyl Famotidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dediaminosulfonyl Hydroxymethyl Famotidine |
| CAS | 76823-94-4 |
| Molekylformel | C9H15N5OS2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-propanimidic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(((2-((Diaminomethylene)amino)thiazol-4-yl)methyl)thio)propanimidate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N5OS2/c1-15-7(10)2-3-16-4-6-5-17-9(13-6)14-8(11)12/h5,10H,2-4H2,1H3,(H4,11,12,13,14) |
| LEDER | COC(=N)CCSCc1csc(N=C(N)N)n1 |
| IUPAC-namn | methyl 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]propanimidate |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.37 |
| Formel vikt | 273.0718 |