Läs mer
OHAUS™ Dedikerad plattform
Produktkod. 15792489 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Håller:
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1125 ml
1500 ml
Mått (L x B):
33 x 33 cm
46 x 46 cm
Antal positioner:
4
8
9
12
13
16
20
27
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Mått (L x B) Antal positioner unitSize
15792489 500 ml 33 x 33 cm 8 Varje
15772489 1125 ml 33 x 33 cm 16 Varje
15782489 250 ml 33 x 33 cm 12 Varje
15702499 1000 ml 33 x 33 cm 4 Varje
15712499 125 ml 46 x 46 cm 27 Varje
15722499 250 ml 46 x 46 cm 20 Varje
15732499 1500 ml 46 x 46 cm 13 Varje
15742499 1000 ml 46 x 46 cm 9 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15792489 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30400077
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Dedikerad plattform designad för att hålla oregelbundna prover eller traditionella laboratorieglas.
  • En mängd olika plattformsalternativ finns tillgängliga för att hålla oregelbundna prover eller traditionella kolvklämmor och rörställ
  • Plattformar kan öka mängden användbart utrymme för prover
  • I vissa fall kan staplas för att öka genomströmningen och dubbla provkapaciteten
  • Rörställ och fördjupade mattor håller rören säkert på plats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 500 ml
Produkttyp Plattform
Material Rostfritt stål
Djup (engelska) 13.00 in.
Djup (metriskt) 33.00 cm
Mått (L x B) 33 x 33 cm
Längd (engelska) 13.00 in.
Längd (metrisk) 33.00 cm
Bredd (metrisk) 33.00 cm
Beskrivning Dedikerad plattform, 33 X 33 cm, 500 mL
Antal positioner 8