Läs mer
Thermo Scientific™ Dedikerade plattformar för MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Shakers
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Erlenmeyer Flask
Justerbar fartygsplattform
Shaker Platform Utility Tray
Utility Tray Plattform
Mått (L x B):
11 x 13 tum. (28 x 33 cm)
18 x 18 tum (45,7 x 45,7 cm)
För användning med (utrustning):
MaxQ™ 2000, 2506, 2508 Shaker
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000 och 6000 Shaker
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Shaker
MaxQ™ 4000 och 6000 Shaker
Förpackningsstorlek:
Varje
Håller:
60 x 10 ml Erlenmeyer-kolv
Bricka
Beskrivning
Välj det optimala valet för ett hektiskt labb med Thermo Scientific™ Dedikerade plattformar för MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Shakers. MaxQ plattformarna är modellspecifika och levereras med förinstallerade klämmor för att maximera kapaciteten. MaxQ shakers, plattformar och tillbehör ger exceptionell innovation, tillförlitlighet och noggrannhet.
Klämmor kommer installerade för att ge maximal kapacitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Justerbar fartygsplattform |
| Certifikat och efterlevnad | Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC) |
| Mått (L x B) | 18 x 18 tum (45,7 x 45,7 cm) |
| Längd (engelska) Plattform | 18 tum |
| Längd (metrisk) plattform | 45.7 cm |
| Bredd (engelska) Plattform | 18 tum |
| Bredd (metrisk) Plattform | 45.7 cm |
| Beskrivning | 6000 shakers |
| För användning med (utrustning) | MaxQ™ 4000 och 6000 Shaker |