Läs mer
GA International Deep-Freeze Labels for Thermal-Transfer Barcode Printers
Produktkod. 17801288
Encompass_Preferred
Färg:
Blått
Brun
Citron
Grön
Gult
Lavendel
Mynta
Orange
Rosa
Rött
Silver
Mått (LxB):
22 x 15 mm
25,4 x 12,7 mm
31,8 x 22,2 mm
38,1 x 19,1 mm
76,2 x 25,4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 3000
Produktkod. 17801288
Brand: GA International FJT10C11OR
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Permanent deep-freeze labels for storage of samples in lab refrigerators, ultra-low temperature freezers, dry ice transport and general lab use.
  • Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
  • No curing time, can be stored in freezers immediately after application
  • No additional lamination necessary
  • Labels and printout resist spraying with alcohols and other chemicals
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • FDA Compliance: FDA 21 CFR 175.105 for indirect food contact
  • RoHS compliant
  • Waterproof and tearproof
  • Adhere to moist and wet surfaces
  • Resist spraying with alcohols and withstand multiple freeze-thaw cycles
Specifikationer
Typ av lim Permanent
Färg Orange
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 1 Label
Kvantitet 1000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -112°F to +230°F
Temperaturområde (metriskt) -80°C to +110°C
Mått (LxB) 38,1 x 19,1 mm
Längd (engelska) 0.75 in.
Längd (metrisk) 19.1 mm
Bredd (engelska) 1.5 in.
Bredd (metrisk) 38.1 mm
Diameter (engelska) 1 in.
Diameter (metrisk) 25.4 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.