Läs mer
GA International Deep-Freeze Labels for Thermal-Transfer Barcode Printers on Large Roll
Produktkod. 17811288
Encompass_Preferred
Change view
Mått (LxB):
22 x 15 mm
25,4 x 12,7 mm
31,8 x 22,2 mm
38,1 x 19,1 mm
76,2 x 25,4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Paket med 4000
Paket med 5000
Färg:
Blått
Brun
Citron
Grön
Gult
Lavendel
Mynta
Orange
Rosa
Rött
Silver
Produktkod. Mått (LxB) unitSize Färg
17811288 38,1 x 19,1 mm Paket med 2000 -
17861188 22 x 15 mm Paket med 4000 Gult
17819047 76,2 x 25,4 mm Paket med 1000 Blått
17860608 76,2 x 25,4 mm Paket med 1000 Brun
17868857 76,2 x 25,4 mm Paket med 1000 Grön
17898957 76,2 x 25,4 mm Paket med 1000 Lavendel
17809547 76,2 x 25,4 mm Paket med 1000 Orange
17849157 76,2 x 25,4 mm Paket med 1000 Rosa
17860388 76,2 x 25,4 mm Paket med 1000 Rött
17850758 76,2 x 25,4 mm Paket med 1000 Silver
17840758 76,2 x 25,4 mm Paket med 1000 Gult
17869327 25,4 x 12,7 mm Paket med 5000 Blått
17880588 25,4 x 12,7 mm Paket med 5000 Grön
17809727 25,4 x 12,7 mm Paket med 5000 Citron
17831178 25,4 x 12,7 mm Paket med 5000 Rosa
17840698 25,4 x 12,7 mm Paket med 5000 Rött
17840988 25,4 x 12,7 mm Paket med 5000 Silver
17859527 25,4 x 12,7 mm Paket med 5000 Gult
17800608 31,8 x 22,2 mm Paket med 1000 Grön
17889617 31,8 x 22,2 mm Paket med 1000 Mynta
17820898 31,8 x 22,2 mm Paket med 1000 Orange
17860038 31,8 x 22,2 mm Paket med 1000 Rött
17849457 31,8 x 22,2 mm Paket med 1000 Gult
23 options
Produktkod. 17811288
Brand: GA International FJT10C32OR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Permanent deep-freeze labels for storage of samples in lab refrigerators, ultra-low temperature freezers, dry ice transport and general lab use.
  • Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
  • No curing time, can be stored in freezers immediately after application
  • No additional lamination necessary
  • Labels and printout resist spraying with alcohols and other chemicals
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • FDA Compliance: FDA 21 CFR 175.105 for indirect food contact
  • RoHS compliant
  • Waterproof and tearproof
  • Adhere to moist and wet surfaces
  • Resist spraying with alcohols and withstand multiple freeze-thaw cycles
Specifikationer
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 1 Label
Kvantitet 2000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -112°F to +230°F
Temperaturområde (metriskt) -80°C to +110°C
Mått (LxB) 38,1 x 19,1 mm
Längd (engelska) 0.75 in.
Längd (metrisk) 19.1 mm
Bredd (engelska) 1.5 in.
Bredd (metrisk) 38.1 mm
Diameter (engelska) 3 in.
Diameter (metrisk) 76.2 mm