missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
GA International Deep-Freeze Labels for Thermal-Transfer Barcode Printers on Large Roll
Beskrivning
- Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
- No curing time, can be stored in freezers immediately after application
- No additional lamination necessary
- Labels and printout resist spraying with alcohols and other chemicals
- Printable with all major thermal-transfer printer brands
- FDA Compliance: FDA 21 CFR 175.105 for indirect food contact
- RoHS compliant
- Waterproof and tearproof
- Adhere to moist and wet surfaces
- Resist spraying with alcohols and withstand multiple freeze-thaw cycles
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Permanent |
| Färg | Gult |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Roll |
| Material | Thermoplastic Film |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Label |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Etiketter per rad | 1 Label |
| Kvantitet | 1000/Pk. |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?