Läs mer
Buerkle™ Djup metall laboratorieskål
Produktkod. 17524296 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 l
10 l
12 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17524296 6 l
17534296 10 l
17544296 12 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17524296 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 42080040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna robusta skål i rostfritt stål är lämplig för en mängd olika applikationer, inklusive förvaring eller desinfektion av laboratoriebestick eller provtagare.
  • För rengöring, desinficering, sterilisering eller förvaring av laboratoriebestick
  • Robust och hygienisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 6 l
Mått (L x B x H) 400 x 200 x 100 mm
Höjd (metrisk) 100 mm
Längd (metrisk) 400 mm
Material Metall
Längd (engelska) 15,7 tum
Höjd (engelska) 3,9 tum.
Vikt (metrisk) 7,9 tum
Bredd (engelska) 200 mm