Beskrivning
- För rengöring, desinficering, sterilisering eller förvaring av laboratoriebestick
- Robust och hygienisk
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 6 l |
| Mått (L x B x H) | 400 x 200 x 100 mm |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Material | Metall |
| Längd (engelska) | 15,7 tum |
| Höjd (engelska) | 3,9 tum. |
| Vikt (metrisk) | 7,9 tum |
| Bredd (engelska) | 200 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |