Läs mer
Corning™ Non-sterile Deep Well Plate for Storage and Collection
Handla allt Corning Produkter
Well Shape:
Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Rund
Total volym (metrisk) Tja:
1 mL
2 mL
Beskrivning
- Made of polypropylene
- Offer excellent chemical resistance
- Can withstand temperatures down to -80°C
Specifikationer
Specifikationer
| Lock | Utan lock |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Total volym (metrisk) Tja | 1 mL |
| Well Shape | Rund |
| Tja Färg | Translucent |