Läs mer
Thermo Scientific™ Djupa vakuumoljepumpar för vakuumkoncentratorer
Produktkod. p-4528988 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Förflyttning:
116 l/min. (vid 60 Hz); 97 l/min. (vid 50Hz)
195 l/min. (vid 60 Hz); 162 l/min. (vid 50Hz)
283 l/min. (vid 60 Hz); 237 l/min. (vid 50Hz)
76 l/min. (vid 60 Hz); 62 l/min. (vid 50Hz)
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13162053
Brand: Thermo Scientific™ VLP120230
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå maximal återvinning av lösta ämnen med Thermo ™Vetenskaplig djupvakuumoljepump.
Uppnå maximal återvinning av lösta ämnen med Thermo Scientific™ Djupa vakuumoljepumpar för vakuumkoncentratorer, designade för att fungera med alla Thermo Scientific™ SpeedVac™ koncentrering och frystorkningssystem.
Funktioner
  • Gasballastkontroll med tre lägen optimerar pumpens prestanda för att passa alla applikationer
  • Stort siktglas från sidan möjliggör bekväm kontroll av korrekta oljenivåer med en blick
Alla roterande lamelloljepumpar levereras som standard med:
  • Ljuddämpare (OME190 Oil Mist Eliminator)
  • Två oljefilter (MF190)
  • Quick Drain Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning VLP120; 230V 50Hz
Typ Djup vakuumoljepump
Förflyttning 116 l/min. (vid 60 Hz); 97 l/min. (vid 50Hz)
Oljekapacitet 0.7 L
Ultimat vakuumnivå 1,5 mtorr/1,95 x10³ mbar
Vakuuminloppskoppling 12,7 OD
Bredd (engelska) 6 tum
Bredd (metrisk) 160 mm
Höjd (engelska) 9 tum
Höjd (metrisk) 230 mm
Djup (engelska) 17 tum
Djup (metriskt) 420 mm
Vikt (engelska) 48 lb.
Vikt (metrisk) 22 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz