Läs mer
Sampling Systems™ Djupt vattenprovtagare
Produktkod. 17912052 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17912052 1 l
1 options
Produktkod. 17912052 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 5079A1000
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-12-2026
Deep Water Sampler tar vätskeprover från stora djup och tar ett prov där du börjar dra handtaget uppåt. Denna enkla operation innebär att du sänker till önskat djup och sedan drar ut det.
  • Transparent plastkonstruktion möjliggör enkel visning
  • Idealisk för provtagning på stora djup i floder, sjöar och stora containrar
  • Enkel att använda
Specifikationer
Produkttyp Vattenprovtagare
Material Plast
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja