Läs mer
Sampling Systems™ Djupt vattenprovtagare
Produktkod. 15829361 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2,5 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15829361 2,5 l Varje
1 options
Produktkod. 15829361 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 5079A2500
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Använd denna provtagare enkelt genom att helt enkelt sänka provtagaren till önskat djup och sedan dra ut den. Sampling Systems™ Deep Water Sampler är idealisk för provtagning på stora djup.
  • Levereras med 15m rep
  • Transparent plastkonstruktion så att provet kan ses inuti
  • Idealisk för snabb stratifierad vätskeprovtagning
  • Tillverkad av lätt men robust plast
  • Enkel och lätt att använda i floder, sjöar eller stora djupa containrar
  • Tar ett prov när du börjar dra upp handtaget
  • När provtagaren sänks öppnas både den övre och nedre ventilen så att vätska kan strömma igenom
  • När du drar upp repet stängs ventilerna och fångar provet inuti
Specifikationer
Material Plast
Inkluderar 15 meter rep
Kapacitet (metrisk) 2,5 l
Vikt (metrisk) 1.3 kg
Diameter (metrisk) Yttre 130 mm
Höjd (metrisk) 340 mm