Läs mer
Merck Deep Well Collar för MultiScreen™HTS vakuumfördelare
Produktkod. 10667873 Handla allt Merck Produkter
:
15 x 10.9 x 6.9cm
Produktkod. 10667873
Brand: Merck MSVMHTS0D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer användningen av 2mL uppsamlingsplattor med djupa brunnar med MultiScreen™ Deep Well Solvinert™ filterplattor. Deep Well Collar för MultiScreen™HTS Vacuum Manifold kan användas för både filtratuppsamling (DirectStack™ läge) och filter-till-avfall-applikationer.
Nedsänkningsmedier används tillsammans med nedsänkningsobjektiv och är placerade mellan provets yta och mikroskopets lins. Immersionsoljor eliminerar praktiskt taget ljusstrålens avböjning så att linsens effektivitet ökar avsevärt. 'Immersion Oil for Microscopy' är av oljig natur och har ett definierat brytningsindex på cirka 1 516. Det är viktigt att brytningsindex (nD) är cirka 1,5, liknande det för glas. Detta gör det möjligt att uppnå en homogen oljedoppning. Den är tillverkad av en naturlig komponent och utvecklad, certifierad och registrerad som CE/IVD-produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) MultiScreen™HTS vakuumfördelare, MultiScreen™ Deep Well Solvinert™ tallrikar
Material Nylon, Silikon
Inkluderar Packningar och krage packning ram
Kvantitet 1 sats
Längd (metrisk) 150 cm
Bredd (metrisk) 10.9 cm
Höjd (metrisk) 6.9 cm