Läs mer
Deepoxy-deoxynivalenol 50 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deepoxy-deoxynivalenol |
| CAS | 88054-24-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Deepoxy-deoxynivalenol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C15 H20 O5 |
| Koncentration | 50 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | (3α,7α)-3,7,15-Trihydroxytrichotheca-9,12-dien-8-one, 2,5-Methano-1-benzoxepin, trichotheca-9,12-dien-8-one deriv., DOM 1, Deepoxydeoxynivalenol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O5/c1-7-4-10-15(6-16,13(19)11(7)18)14(3)5-9(17)12(20-10)8(14)2/h4,9-10,12-13,16-17,19H,2,5-6H2,1,3H3/t9-,10-,12+,13-,14+,15?/m1/s1 |
| Lösningstyp | Enda lösning |
| Visa mer |