Läs mer
Deepoxydeoxynivalenol, TRC
Produktkod. 30134245
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134245 5 mg
30005943 0.5 mg
30010275 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2285835MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88054-24-4
Molekylformel C15 H20 O5
Molekylvikt (g/mol) 280.316
Synonym (3α,7α)-3,7,15-Trihydroxytrichotheca-9,12-dien-8-one, 2,5-Methano-1-benzoxepin, trichotheca-9,12-dien-8-one deriv., DOM 1, Deepoxydeoxynivalenol
IUPAC-namn (1S,2R,3S,7R,9S,10R)-3,10-dihydroxy-2-(hydroxymetyl)-1,5-dimetyl-12-metylidene-8-oxatricyklo[7.2.1.02,7]dodec-5-en-4-one
LEDER CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)(C3=C)C2(CO)[C@H](O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deepoxy-deoxynivalenol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H20O5/c1-7-4-10-15(6-16,13(19)11(7)18)14(3)5-9(17)12(20-10)8(14)2/h4,9-10,12-13,16-17,19H,2,5-6H2,1,3H3/t9-,10-,12+,13-,14+,15?/m1/s1
Formel vikt 280.131
Procent renhet >95%