Läs mer
Eppendorf™ DNA LoBind™ Tallrikar
Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Vitt, Klart
Antal Wells:
96
Volym (metrisk) Tja:
350μ L
Förpackning:
5 påsar x 16 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 80
Description
- Eppendorf LoBind material säkerställer optimerad provåtervinning för förbättrade analysresultat.
- Fri från ytbeläggning (t.ex. silikon) för att minimera risken för provinterferens.
- Lot-certifierad PCR renhetsgrad: fri från humant DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare.
- Unik med hög kontrast OptiTrack™ matris: upp till 30 % snabbare providentifiering och färre pipetteringsfel.
- RecoverMax™ brunnsdesign: optimerad brunnsgeometri för minimal kvarvarande/dödvolym och utmärkta blandningsegenskaper.
- Upphöjda brunnsfälgar och en slät yta säkerställer tillförlitlig tätning.
Specifications
Specifications
| Certifierad | Ja |
| Formatera | 96 brunnar |
| Detektionsmetod | Kvantitativ proteinanalys |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | 5 påsar x 16 tallrikar |
| Färg | Vitt, Klart |
| Produkttyp | Förbrukningsmaterial |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 350μ L |
| Show More |