Läs mer
Eppendorf™ Deepwell Plate Rotor för A-2-DWP bänkcentrifug
Produktkod. 10023351 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Max. Hastighet:
4 000 varv/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Max. Hastighet Förpackningsstorlek
10023351 4 000 varv/min Varje
1 options
Produktkod. 10023351 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5804740009
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Använd denna rotor med Eppendorf™ modell A-2-DWP bänkcentrifug. Eppendorf™ Djupbrunnsplåtrotor för A-2-DWP bänkcentrifug inkluderar två djupbrunnsplattor.
  • För användning med: A-2-DWP bänkcentrifug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Deepwell Plate Rotor
Max. RCF 2,250 x g
Max. Hastighet 4 000 varv/min
För användning med (utrustning) A-2-DWP
Inkluderar 2 skopor