Beskrivning
- Två fälgar i olika färger finns tillgängliga för enkel processdifferentiering.
- Konsekvent geometri säkerställer smidig integration med robotapplikationer.
- Lasergraverat lotnummer och utgångsdatum på varje plåt för spårbarhet.
- Upphöjda brunnskanter och släta ytor ger pålitlig värmetätning och enkel stapling.
- RecoverMax™ Brunnsdesign förbättrar provutvinning och säkerställer effektiv blandning.
- Minimerad restvolym och hög jämnhet mellan brunnar ger reproducerbara resultat.
- Högkvalitativ polypropenkonstruktion motstår kemikalier, mekaniska påfrestningar och extrema förhållanden.
- Fri från glidmedel, mjukgörare och biocider som kan störa bioassays.
- Autoklavbar vid 121 °C i 20 minuter, vilket säkerställer sterilitet och återanvändning vid behov.
- Högkontrastmatris OptiTrack™ förbättrar providentifieringshastigheten och minskar pipetteringsfel.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | 20 tallrikar (5 påsar x 4 tallrikar) |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Deepwell Tallrik |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 2000μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |