missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DEET-d10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deet-d10 |
| CAS | 1215576-01-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12H7D10NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | DEET D10 (diethyl D10), 3-Methyl-N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)benzamide, Diethyltoluamide-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3/i1D3,2D3,4D2,5D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(=O)c1cccc(C)c1)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 3-methyl-N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.33 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?