Läs mer
DEET-(diethyl-d10), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15951051 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15951051 10 mg 10mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15951051 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer R104010MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackning Glass Bottle
CAS 1215576-01-4
Densitet 1 g/cm3
Fysisk form Liquid
Molekylformel C12D10H7NO
MDL-nummer MFCD28118921
Kokpunkt 110°C
Industry Type Acaricides and Insecticides
Molekylvikt (g/mol) 201.33
Kvantitet 10 mg
Kvalitet Analytical Standard