Läs mer
DEET, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323031
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30323031 100 mg
1 options
Produktkod. 30323031 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC12100000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyltoluamide (DEET)
CAS 134-62-3
Analyt- eller komponentnamn Diethyltoluamide (DEET)
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C12 H17 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzamide, N,N-diethyl-3-methyl-, m-Toluamide, N,N-diethyl- (6CI,7CI,8CI), N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, 3-Methyl-N,N-diethylbenzamide, AI 3-22542, Amincene C 140, Amincene C-EM, Amway Hour Guard, Autan, Bepper DET, Cutter Unscented, DEET, DET, DET (insect repellent), DETA, Delphene, Detamide, Dieltamid, Diethyl-m-toluamide, Diethyltoluamide, ENT 20218, ENT 22542, Finish MIT, Flypel, M-Det, Metadelfene, Metadelphene, N,N-Diethyl-3-methylbenzoylamide, N,N-Diethyl-m-methylbenzamide, N,N-Diethyl-m-toluamide, N,N-Diethyl-m-toluamide, N,N-Diethyl-m-tolylamide, N,N-Diethyl-meta-toluamide, NSC 33840, Naugatuck DET, Off, Off! Skintastic, Repper DET, Repudin-Special, Sawyer Control Release Formula, Sawyer Controlled-Release, Ultra 30, Ultrathon, Vaseline Mosquito Repellent, m-DETA, m-Delphene, m-Toluic acid diethylamide
InChI formel InChI=1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
LEDER CCN(CC)C(=O)c1cccc(C)c1
IUPAC-namn N,N-dietyl-3-metylbensamid
Molekylvikt (g/mol) 191.27
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 191,131 g/mol