Läs mer
DEET omega-Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DEET omega-Carboxylic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO3/c1-3-13(4-2)11(14)9-6-5-7-10(8-9)12(15)16/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H,15,16) |
| Formel vikt | 221.1052 |