Läs mer
DEET, TRC
Produktkod. 30135137
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135137 100 g
30011664 10 g
17953115 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135137 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD228500100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134-62-3
Molekylformel C12 H17 N O
Molekylvikt (g/mol) 191.27
Synonym m-Toluamide, N,N-diethyl- (6CI,7CI,8CI), N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, 3-Methyl-N,N-diethylbenzamide, AI 3-22542, Amincene C 140, Amincene C-EM, Amway Hour Guard, Autan, Bepper DET, Cutter Unscented, DEET, DET, DET (insect repellent), DETA, Delphene, Detamide, Dieltamid, Diethyl-m-toluamide, Diethyltoluamide, ENT 20218, ENT 22542, Finish MIT, Flypel, M-Det, Metadelfene, Metadelphene, N,N-Diethyl-3-methylbenzoylamide, N,N-Diethyl-m-methylbenzamide, N,N-Diethyl-m-toluamide, N,N-Diethyl-m-toluamide, N,N-Diethyl-m-tolylamide, N,N-Diethyl-meta-toluamide, N,N'-Diethyl-3-methylbenzamide, NSC 33840, Naugatuck DET, Off, Off! Skintastic, Repper DET, Repudin-Special, Sawyer Control Release Formula, Sawyer Controlled-Release, Ultra 30, Ultrathon, Vaseline Mosquito Repellent, m-DETA, m-Delphene, m-Toluic acid diethylamide
IUPAC-namn N,N-dietyl-3-metylbensamid
LEDER CCN(CC)C(=O)c1cccc(C)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyltoluamide (DEET)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Formel vikt 191.131
Procent renhet >95%