missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Deethylcyanazine acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deethylcyanazine acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10ClN5O2/c1-7(2,3(14)15)13-6-11-4(8)10-5(9)12-6/h1-2H3,(H,14,15)(H3,9,10,11,12,13) |
| Formel vikt | 231.0523 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?