Läs mer
Deethylphosphamidon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deethylphosphamidon |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15ClNO5P/c1-5-10-8(11)7(9)6(2)15-16(12,13-3)14-4/h5H2,1-4H3,(H,10,11)/b7-6- |
| Formel vikt | 271.04 |