Läs mer
Deethylterbutryne, TRC
Produktkod. 30138771
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138771 50 mg
30136384 100 mg
30005251 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138771 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD22858550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30125-65-6
Molekylformel C8 H15 N5 S
Molekylvikt (g/mol) 213.3
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-(1,1-dimethylethyl)-6-(methylthio)- (9CI), s-Triazine, 2-amino-4-(tert-butylamino)-6-(methylthio)- (8CI), N2-(1,1-Dimethylethyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-Methylthio-4-amino-6-tert-butylamino-s-triazine, Deethylterbutryne, GS 26575
IUPAC-namn 4-N-tert-butyl-6-metylsulfanyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
LEDER CSc1nc(N)nc(NC(C)(C)C)n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbutryn-desethyl
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H15N5S/c1-8(2,3)13-6-10-5(9)11-7(12-6)14-4/h1-4H3,(H3,9,10,11,12,13)
Formel vikt 213.1048