Läs mer
Defactinib hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16477787
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16477787 5 mg -
16465068 10 mg 10mg
16445806 100 mg -
16431307 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16477787 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12289A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Defactinib hydrochloride (VS-6063 hydrochloride; PF 04554878 hydrochloride) is a novel FAK inhibitor, which inhibits FAK phosphorylation at the Tyr397 site in a time- and dose-dependent manner.
Defactinib hydrochloride (VS-6063 hydrochloride
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Defactinib hydrochloride
CAS 1073160-26-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H22ClF3N8O3S
Kvantitet 5 mg
Synonym VS-6063 hydrochloride PF 04554878 hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 30 mg/mL (54.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(NC)C1=CC=C(NC2=NC=C(C(F)(F)F)C(NCC3=NC=CN=C3N(C)S(=O)(C)=O)=N2)C=C1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 546.95
Formel vikt 546.95
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease