Läs mer
Defactinib, MedChemExpress
Produktkod. 16467787
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
200mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16467787 5 mg -
16455068 10 mg -
16441036 200 mg 200mg
16435806 100 mg -
16421307 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16467787 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12289
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Defactinib (VS-6063; PF-04554878) is a novel FAK inhibitor with potential antiangiogenic and antineoplastic activities.
Defactinib (VS-6063
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Defactinib
CAS 1073154-85-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H21F3N8O3S
Kvantitet 5 mg
Synonym VS-6063 PF-04554878
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (97.95 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
LEDER O=C(NC)C1=CC=C(NC2=NC=C(C(F)(F)F)C(NCC3=NC=CN=C3N(C)S(=O)(C)=O)=N2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 510.49
Formel vikt 510.49
Procent renhet 98.41%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.