Läs mer
Invitrogen™ DEFB107A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17867232
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
17867232 100 μg
1 options
Produktkod. 17867232 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5142805
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Goat Polyclonal Antibody
This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:32,000.
Has antibacterial activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen DEFB107A
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen DEFB107A
Genaccessionsnr. Q8IZN7
Gene Alias BD-7; Beta-defensin 107; beta-defensin 7; DEFB107; DEFB107A; DEFB107B; DEFB7; DEFB-7; defensin beta 107A; Defensin, beta 107; defensin, beta 107A; defensin, beta 7
Gensymboler DEFB107A
Värd art Goat
Immunogen Peptide with sequence HRALISKRMEGHCE (aa 29-42).
Reningsmetod Ammonium Sulfate Precipitation
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 245910
Målarter Human
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG