Läs mer
Descrizione
- Resultaten visas tydligt med den stora, ljusa bakgrundsbelysta LCD-skärmen.
- I kontrollvägningsläget ändrar displayen färg (gul/grön/röd) för att varna när den är inom målviktsintervallet.
- Denna industriella våg har en plattform i 304 rostfritt stål, pulverlackerad stålrörsram och lastcell av aluminium.
- Indikatorn har ett hölje av rostfritt stål och monteringsfäste.
- Har programvara för delarräkning, kontrollvägning och totalisering.
- Inkluderar RS232 med tillval USB Enhet eller Ethernet för utskrift eller dataanslutning.
Specifica
Specifica
| Batteritid | 100 timmar med uppladdningsbart batteri; 360 timmar med engångsbatterier |
| Batterityp | 6 C (LR14) batterier (ingår ej); nätadapter (ingår); laddningsbart batteri (ingår ej) |
| Anslutningstyp | Standard RS232 och tillval USB Enhet eller Ethernet |
| Konstruktion | ABS-plastindikator, plattform i 304 rostfritt stål, pulverlackerad stålrörsram, lastcell av aluminium, halkfria justerbara gummifötter |
| Kapacitet | 60 kg |
| Visningstyp | 7-segments flerfärgad bakgrundsbelyst LCD |
| Mått (LxB) Plattform | 550 x 420 mm |
| Läsbarhet | 10 g |
| Modell | D33P60B1L5 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -10 °C till +40 °C, 85% RH, icke-kondenserande |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?