Läs mer
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 bänkvåg
Produktkod. 17542136 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Modell:
D33P150B1L2
D33P150B1L5
D33P150B1X2
D33P150B1X5
D33P15B1R1
D33P15B1R5
D33P300B1V3
D33P300B1X2
D33P300B1X5
D33P30B1R1
D33P30B1R5
D33P600B1V3
D33P60B1L2
D33P60B1L5
D33P60B1R1
D33P60B1R5
Läsbarhet:
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
Mått (L x B x H):
489 x 305 x 542 mm
646 x 305 x 130 mm
686 x 420 x 896 mm
785 x 500 x 896 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
933 x 600 x 1195 mm
Produktkod. 17542136
Brand: OHAUS™ 30684763
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bänkvåg för grundläggande industriella tillämpningar
  • Resultaten visas tydligt med den stora, ljusa bakgrundsbelysta LCD-skärmen.
  • I kontrollvägningsläget ändrar displayen färg (gul/grön/röd) för att varna när den är inom målviktsintervallet.
  • Denna industriella våg har en plattform i 304 rostfritt stål, pulverlackerad stålrörsram och lastcell av aluminium.
  • Indikatorn har ett hölje av rostfritt stål och monteringsfäste.
  • Har programvara för delarräkning, kontrollvägning och totalisering.
  • Inkluderar RS232 med tillval USB Enhet eller Ethernet för utskrift eller dataanslutning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 100 timmar med uppladdningsbart batteri; 360 timmar med engångsbatterier
Batterityp 6 C (LR14) batterier (ingår ej); nätadapter (ingår); laddningsbart batteri (ingår ej)
Anslutningstyp Standard RS232 och tillval USB Enhet eller Ethernet
Konstruktion ABS-plastindikator, plattform i 304 rostfritt stål, pulverlackerad stålrörsram, lastcell av aluminium, halkfria justerbara gummifötter
Kapacitet 150 kg
Visningstyp 7-segments flerfärgad bakgrundsbelyst LCD
Mått (LxB) Plattform 550 x 420 mm
Läsbarhet 20 g
Modell D33P150B1L5
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C, 85% RH, icke-kondenserande
Vägningslägen Vägning, Kontrollvägning, Räkning, Totalisering.
Mått (L x B x H) 842 x 420 x 134 mm
Vikt (metrisk) 16.1 kg