Läs mer
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 bänkvåg, certifierad
Produktkod. 17572136 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Modell:
D33P150B1L2
D33P150B1L5
D33P150B1X2
D33P150B1X5
D33P15B1R1
D33P15B1R5
D33P300B1V3
D33P300B1X2
D33P300B1X5
D33P30B1R1
D33P30B1R5
D33P600B1V3
D33P60B1L2
D33P60B1L5
D33P60B1R1
D33P60B1R5
Läsbarhet:
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
Mått (L x B x H):
489 x 305 x 542 mm
646 x 305 x 130 mm
686 x 420 x 896 mm
785 x 500 x 896 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
933 x 600 x 1195 mm
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell Läsbarhet Mått (L x B x H)
17572136 15 kg D33P15B1R1 5 g 489 x 305 x 542 mm
17582136 30 kg D33P30B1R1 10 g 489 x 305 x 542 mm
17592136 60 kg D33P60B1R1 20 g 489 x 305 x 542 mm
17502146 60 kg D33P60B1L2 20 g 686 x 420 x 896 mm
17512146 150 kg D33P150B1L2 50 g 686 x 420 x 896 mm
17522146 150 kg D33P150B1X2 50 g 785 x 500 x 896 mm
17532146 300 kg D33P300B1X2 100 g 785 x 500 x 896 mm
17542146 300 kg D33P300B1V3 100 g 933 x 600 x 1195 mm
17552146 600 kg D33P600B1V3 200 g 933 x 600 x 1195 mm
17562146 15 kg D33P15B1R5 5 g 646 x 305 x 130 mm
17572146 30 kg D33P30B1R5 10 g 646 x 305 x 130 mm
17582146 60 kg D33P60B1R5 20 g 646 x 305 x 130 mm
17592146 60 kg D33P60B1L5 20 g 842 x 420 x 134 mm
17502156 150 kg D33P150B1L5 50 g 842 x 420 x 134 mm
17512156 150 kg D33P150B1X5 50 g 941 x 500 x 150 mm
17522156 300 kg D33P300B1X5 100 g 941 x 500 x 150 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 17572136 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30685098
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bänkvåg för grundläggande industriella tillämpningar
  • Resultaten visas tydligt med den stora, ljusa bakgrundsbelysta LCD-skärmen.
  • I kontrollvägningsläget ändrar displayen färg (gul/grön/röd) för att varna när den är inom målviktsintervallet.
  • Denna industriella våg har en plattform i 304 rostfritt stål, pulverlackerad stålrörsram och lastcell av aluminium.
  • Indikatorn har ett hölje av rostfritt stål och monteringsfäste.
  • Har programvara för delarräkning, kontrollvägning och totalisering.
  • Inkluderar RS232 med tillval USB Enhet eller Ethernet för utskrift eller dataanslutning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 100 timmar med uppladdningsbart batteri; 360 timmar med engångsbatterier
Batterityp 6 C (LR14) batterier (ingår ej); nätadapter (ingår); laddningsbart batteri (ingår ej)
Anslutningstyp Standard RS232 och tillval USB Enhet eller Ethernet
Konstruktion ABS-plastindikator, plattform i 304 rostfritt stål, pulverlackerad stålrörsram, lastcell av aluminium, halkfria justerbara gummifötter
Kapacitet 15 kg
Visningstyp 7-segments flerfärgad bakgrundsbelyst LCD
Mått (LxB) Plattform 355 x 305 mm
Läsbarhet 5 g
Modell D33P15B1R1
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C, 85% RH, icke-kondenserande
Vägningslägen Vägning, Kontrollvägning, Räkning, Totalisering.
Mått (L x B x H) 489 x 305 x 542 mm
Vikt (metrisk) 10.9 kg